Learn More
Helios Italquartz Deep and Shallow Crucibles, Translucent
Deep and shallow crucibles constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
Marke:  Helios Italquartz 63F00507
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15848044
  • 65.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchscheinend
  • Tiefe und flache Formen erhältlich
  • Chemisch inert
  • Ausgezeichnet elektrisch isolierend
  • Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
  • Außergewöhnliche thermische Stabilität im Vergleich zu Glas
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
20 ccm
38 mm
Quarz
38 mm
Tiegel