missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ DEDD2 Antibody Blocking Peptide

Artikelnummer. 18521071 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18521071

Marke: Novus Biologicals™ NB10056138PEP

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Gene ID (Entrez) 162989
Spezies Human
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Zur Verwendung mit (Anwendung) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-56138
Gen-Alias death effector domain containing 2, death effector domain-containing DNA binding protein 2, DED-containing protein FLAME-3, DNA-binding death effector domain-containing protein 2, FADD-like apoptotic molecule 3, FLAME3, FLAME-3
Gensymbol DEDD2
Menge 0,1 mg
Forschungskategorie Apoptosis, Cell Biology
Lagerungspuffer Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt