Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Deaktivierte (Phenyl) Quarzglasröhrchen
Trajan Methyl-deaktivierte Quarzglas-Kapillarschläuche sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Aufrechterhaltung eines Hochleistungs-Chromatographiesystems.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 064062
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Chemisch inert und thermisch stabil bis 380 °C
- Geeignet für organische und wässrige Lösungsmittel
- Ideal für Biotechnologie-Anwendungen
Spezifikation
Organische und wässrige Lösungsmittel | |
1/Packung | |
0.363 mm | |
Thermisch stabil bis zu 380 °C |
Phenyl-deaktivierte Quarzglasröhrchen mit 0.363 mm Außendurchmesser x 0.25 mm Innendurchmesser x 10 m Länge | |
0.25 mm | |
10 m |