Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Deaktivierte (Phenyl) Quarzglasröhrchen
Trajan Methyl-deaktivierte Quarzglas-Kapillarschläuche sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Aufrechterhaltung eines Hochleistungs-Chromatographiesystems.
80.50 CHF - 153.00 CHF
Spezifikation
Typ | Phenyl-deaktivierte Quarzglasröhrchen mit 0.363 mm Außendurchmesser x 0.25 mm Innendurchmesser x 10 m Länge |
---|---|
Enthält | 1/Packung |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | Thermisch stabil bis zu 380 °C |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Enthält | Innendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Enthält | Innendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15278853
|
Trajan Scientific and Medical™
064061 |
0.363 mm | 1/Packung | 0.25 mm | 5 m |
80.50 CHF
5 Meter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15288853
|
Trajan Scientific and Medical™
064062 |
0.363 mm | 1/Packung | 0.25 mm | 10 m |
153.00 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15298853
|
Trajan Scientific and Medical™
064103 |
363μ m | 1/Packung | 220μ m | 10 m |
153.00 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Chemisch inert und thermisch stabil bis 380 °C
- Geeignet für organische und wässrige Lösungsmittel
- Ideal für Biotechnologie-Anwendungen
Spezifikation
Phenyl-deaktivierte Quarzglasröhrchen mit 0.363 mm Außendurchmesser x 0.25 mm Innendurchmesser x 10 m Länge | |
1/Packung | |
Thermisch stabil bis zu 380 °C |