missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DDX39 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18543054 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18543054 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18543054 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP298622R

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

DDX39 Polyclonal antibody specifically detects DDX39 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DDX39
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 550
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias ATP-dependent RNA helicase DDX39, BAT1, BAT1L, DDX39, DDXL, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 39, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 39 transcript, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 39A, DEAD box protein 39, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 39, EC 3.6.4.13, MGC18203, MGC8417, Nuclear RNA helicase URH49, nuclear RNA helicase, DECD variant of DEAD box family, UAP56-related helicase, 49 kDa, URH49
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human DDX39 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10212
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.