missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ DCUN1D5 Overexpression Lysate

Código de producto. 18226993 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
18226993 0,1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18226993 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBL109759
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A Novus product, part of R&D Systems.

The DCUN1D5 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Zelllinie The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC287 and based on accession number NM_32299. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer RIPA buffer
Reinheit Protein
Testspezifität Homo sapiens DCN1, defective in cullin neddylation 1, domain containing 5 (S. cerevisiae) (DCUN1D5), mRNA.
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinie Novus
Protein State Native
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot

Nur für Forschungszwecke

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.