missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DC-STAMP/TM7SF4 Antibody (788524) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30163700 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30163700 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30163700 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB7824JF585

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

DC-STAMP/TM7SF4 Monoclonal antibody specifically detects DC-STAMP/TM7SF4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DC-STAMP/TM7SF4
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 788524
Konjugat Janelia Fluor 585
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias dendritic cell-specific transmembrane protein, transmembrane 7 superfamily member 4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human DC-STAMP, Asp314-Thr376, Accession # Q9H295
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 81501
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Liquid
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.