Learn More
DC-SIGN+DC-SIGNR Antibody (120612) [PerCP], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18646443 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Menge unitSize
18646443 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18646443 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB1621C
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
DC-SIGN+DC-SIGNR Monoclonal antibody specifically detects DC-SIGN+DC-SIGNR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen DC-SIGN+DC-SIGNR
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 120612
Konjugat PerCP
Verdünnung Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD209;CD209 antigen;CDSIGN;CLEC4L;DC-SIGN;DC-SIGN1;hDC-SIGN
Wirtsspezies Mouse
Immunogen NIH-3T3 mouse embryonic fibroblast cell line transfected with human DC-SIGNR, Accession # Q9H2X3
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 30835
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.