Learn More
Novus Biologicals™ DARS Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18233852 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18233852 0,1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18233852 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBL109720
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The DARS Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2391 and based on accession number NM_1349. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer RIPA buffer
Reinheit Protein
Testspezifität Homo sapiens aspartyl-tRNA synthetase (DARS), mRNA.
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forschungskategorie DNA replication Transcription Translation and Splicing
Gensymbol DARS1
Protein State Native
Nur für Forschungszwecke