Learn More
Human DAPK2, His Tag Recombinant Protein
DAPK2 Recombinant Human Protein
842.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055141
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay
Molekulargewicht 47.9 kDa
Gen-Alias DAPK2, DRP-1
Kinase-Familie DAPK Kinase Family
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11583467
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
PV3614
10μg
842.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DAPK2 is a calcium⁄calmodulin-dependent kinase that acts as a positive regulator of apoptosis, and is expressed in many tissue types.
Spezifikation
Spezifikation
NP_055141
47.9 kDa
DAPK Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.05% Brij-35, 2 mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
Kinase Assay
DAPK2, DRP-1
Human
His Tag
Ser⁄Thr Kinases: CAMK Group
Baculovirus