Beschreibung
DAP3 Polyclonal specifically detects DAP3 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Verdünnung | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Inhalt und Lagerung | Store at 4C in the dark. |
| Produkttyp | Antibody |
| Produktlinie | Novus |