Learn More
IBA Lifesciences 10x Puffer E – Elutionspuffer
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 10x Puffer E ist ein 10x konzentrierter Strep-Tactin™ Elutionspuffer.
- Das enthaltene Desthiobiotin ist eine modifizierte Form von Biotin, das Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteine aus der modifizierten Biotin-Bindungstasche von Strep-Tactin™ in einer kompetitiven Weise verdrängt, was zu einer leichten Elution führt.
- Bitte beachten Sie, dass 10x Puffer E nicht für eine Elution aus Strep-Tactin™XT-Harzen geeignet ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Desthiobiotin-Puffer E |
| Beschreibung | 10x, Puffer E, enthält Tris pH 8, NaCl und EDTA |
| Konzentration | 10 X |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gebrauchsfertig für die Elution von Strep-Tag-II-Proteinen aus der Biotin-Bindungsstelle von Strep-Tactin-Harzen |
| Menge | 25 mL |
| Zusammensetzung | 10x, Puffer E, enthält Tris pH 8, NaCl und EDTA |
Nur für Forschungszwecke.