missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-(-)-2-Phenylglycin-Methylester-Hydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11349505
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11349505

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L18735.22

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 19883-41-1 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 19883-41-1
Summenformel C9H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.65
MDL-Nummer MFCD00137487
InChI-Schlüssel DTHMTBUWTGVEFG-DDWIOCJRSA-N
Synonym h-d-phg-ome.hcl, h-d-phg-ome hcl, r-methyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, r-2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, r---2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, methyl 2r-amino phenyl acetate hydrochloride, d-alpha-phenylglycine methyl ester hydrochloride, d---2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, methyl 2r-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, d-phenylglycine methyl ester hydrochloride
PubChem CID 12247453
IUPAC-Name Methyl (2R)-2-amino-2-Phenylacetathydrochlorid
SMILES COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)N.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material D-(-)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt ∽190°C (decomposition)
Beilstein 3915654
Menge 100 g
Formelmasse 201.65
Optische Drehung −118° (c=1 in Water)
Reinheit (%) 96%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt