Learn More
D-(-)-2-Phenylglycin-Methylester-Hydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339505
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11339505
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L18735.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 19883-41-1 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19883-41-1
Summenformel C9H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.65
MDL-Nummer MFCD00137487
InChI-Schlüssel DTHMTBUWTGVEFG-DDWIOCJRSA-N
Synonym h-d-phg-ome.hcl, h-d-phg-ome hcl, r-methyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, r-2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, r---2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, methyl 2r-amino phenyl acetate hydrochloride, d-alpha-phenylglycine methyl ester hydrochloride, d---2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, methyl 2r-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, d-phenylglycine methyl ester hydrochloride
PubChem CID 12247453
IUPAC-Name Methyl (2R)-2-amino-2-Phenylacetathydrochlorid
SMILES COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(-)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt ∽190°C (decomposition)
Beilstein 3915654
Menge 25 g
Formelmasse 201.65
Optische Drehung −118° (c=1 in Water)
Reinheit (%) 96%