Spezifikation
| Konzentration | 3.5 mg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Zusammensetzung | Glycine buffered saline |
| Menge | 1 ml |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Gen-Alias | CMV; HHV 5; HHV5; Human herpesvirus 5 |
| Forschungskategorie | Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Virology Bacteria and Parasites |
| Produktlinie | Novus |
| Protein | Cytomegalovirus |