Learn More
Cytokeratin, LMW Antibody (KRTL/1077) - IHC-Prediluted, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Cytokeratin, LMW Monoclonal specifically detects Cytokeratin, LMW in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Cytokeratin, LMW |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | KRTL/1077 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin |
| Zusammensetzung | 10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide |
| Gen-Alias | Cytokeratin LMW, cytokeratin-1B, keratin 77, keratin, type II cytoskeletal 1b, KRT77, type-II keratin Kb39 |
| Gensymbole | KRT77 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |