Learn More
Cytokeratin, HMW Antibody (KRTH/1076) - IHC-Prediluted, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Cytokeratin, HMW Monoclonal specifically detects Cytokeratin, HMW in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Cytokeratin, HMW |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | KRTH/1076 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin |
| Zusammensetzung | 10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide |
| Gen-Alias | CK-2P, cytokeratin 2, Cytokeratin-2P, HUMCYT2A, K2P, K76, keratin 76, keratin, type II cytoskeletal 2 oral, Keratin-76, KRT2Bcytokeratin-2P, KRT2Pkeratin 2p, KRT76, Type-II keratin Kb9 |
| Gensymbole | KRT76 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |