Beschreibung
Cytokeratin 5 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Cytokeratin 5 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | rKRT5/6969 |
| Konzentration | 0.2 mg/ml |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Zusammensetzung | 10mM PBS with 0.05% BSA |
| Gen-Alias | 58 kDa cytokeratin, CK5, CK-5, cytokeratin-5, DDD, EBS2, epidermolysis bullosa simplex 2 Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types, K5, keratin 5, keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockaynetypes), keratin, type II cytoskeletal 5, Keratin-5, KRT5A, Type-II keratin Kb5 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |