Learn More
Novus Biologicals™ Cytokeratin 17 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Cancer |
| Ziel | Cytokeratin 17 |
| Synonym | 39.1, CK-17, cytokeratin-17, K17, keratin 17, keratin, type I cytoskeletal 17, keratin-17, PC, PC2, PCHC1 |
| Gensymbol | KRT17 |