Learn More
Novus Biologicals™ Cytochrome p450 2J2 Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18731184 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. 18731184
Marke: Novus Biologicals™ NBL109688
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The Cytochrome p450 2J2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC27417 and based on accession number NM_775. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer RIPA buffer
Reinheit Protein
Testspezifität Homo sapiens cytochrome P450, family 2, subfamily J, polypeptide 2 (CYP2J2), mRNA.
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Nur für Forschungszwecke