missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Cytochrome P450 2B6 Recombinant Protein Antigen
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human Cytochrome P450 2B6. Source: E.coli Amino Acid Sequence: EAQCLIEELRKSKGALVDPTFLFHSITANIICSI The Cytochrome P450 2B6 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Cytochrome P450 2B6 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 1555 |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Cytochrome P450 2B6 Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | CPB6, CYP2B, CYP2B7, CYP2B7P, CYPIIB6cytochrome P450, subfamily IIB (phenobarbital-inducible), cytochrome P450 2B6, Cytochrome P450 IIB1, cytochrome P450, family 2, subfamily B, cytochrome P450, family 2, subfamily B, polypeptide 6, cytochrome P450, subfa |
| Gensymbol | CYP2B6 |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Produkttyp | Recombinant Protein Antigen |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur