missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Cytochrome P450 17A1 Peptide
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 1586 |
| Spezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-2842 |
| Gen-Alias | CPT7, cyp17, CYP17A1, cytochrome p450 XVIIA1, cytochrome P450, family 17, subfamily A, polypeptide 1, cytochrome P450, subfamily XVII (steroid 17-alpha-hydroxylase), adrenalhyperplasia, Cytochrome P450c17, Cytochrome P450-C17, EC 1.14.99, P450C17, P450C17CYPXVII, S17AH |
| Gensymbol | CYP17A1 |
| Menge | 0,1 mg |
| Forschungskategorie | Lipid and Metabolism |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur