Beschreibung
Cytochrome c Monoclonal specifically detects Cytochrome c in Amphibian/Canine/Drosophila/Equine/Human/Mouse/Pigeon/Rat samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Cytochrome c |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CYCS/3128R |
| Konjugat | PerCP |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | CYCHCS, cytochrome c, cytochrome c, somatic, THC4 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant full-length human Cytochrome c protein (Uniprot: P99999) |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |