missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Cytochrome b reductase 1 Peptide
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 79901 |
| Spezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB300-914 |
| Gen-Alias | cytochrome b reductase 1, DCYTBFRRS3FLJ23462, Duodenal cytochrome b, Ferric-chelate reductase 3 |
| Gensymbol | CYBRD1 |
| Menge | 0,1 mg |
| Forschungskategorie | Cancer, Endocrinology, Signal Transduction |
| Lagerungspuffer | Lyophilised from 5% (v/v) acetonitrile/H2O. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur