Learn More
R&D Systems™ Cysteine Rich Tail 1 Recombinant Protein Antigen
Código de producto. 18396950 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
18396950 0,1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18396950 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP181056PEP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Novus product, part of R&D Systems. Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human C9ORF169. Source: E.coli Amino Acid Sequence: PIQNQQAWQQPGNPYSSSQRQAGLTYAGPPPVGRGDDIAHHCCCCPCCHCCHCPPFCRCHSCCCCVIS The Cysteine Rich Tail 1 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Cysteine Rich Tail 1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP1-81056. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 375791
Spezies Human
Produktlinie Novus
Reinigungsverfahren Chromatography
Reinheit >80%
Konzentration 0.5mg/mL
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Zusammensetzung PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking/Neutralizing, Control
Gensymbol C9ORF169
Markertyp Unmarkiert
Molekulargewicht 25kDa
Produkttyp C9orf169
Menge 0,1 mL
Kennzeichnung RUO
Quelle E.Coli
Spezifische Reaktivität This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP1-81056. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Immunogen PIQNQQAWQQPGNPYSSSQRQAGLTYAGPPPVGRGDDIAHHCCCCPCCHCCHCPPFCRCHSCCCCVIS
Mostrar más Mostrar menos
Nur für Forschungszwecke
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.