Learn More
BRAND™ Magnetrührstäbe aus PTFE, zylindrische Form
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Durchmesser (metrisch):
1,5 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Aus PTFE
- Die abgerundete, glatte Oberfläche gewährleistet eine effektive Rührleistung.
- Geeignet für alle Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Länge (metrisch) | 70 mm |
| Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
| Menge | 10/Pckg. |
| Form | Zylinder |