Learn More
BRAND™ Magnetische PTFE-Rührstäbe in Zylinderform mit Mittelring
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
70 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
8.5 mm
10 mm
11 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Aus PTFE.
- Zylindrische Form.
- Zur Verwendung mit Gefäßen mit leicht unebenem Boden.
- Der Mittelring reduziert die Kontaktfläche und ermöglicht dem Rührer, in die optimale Rührposition zu gelangen.
- Aus PTFE.
- Zylindrische Form.
- Zur Verwendung mit Gefäßen mit leicht unebenem Boden.
- Der Mittelring reduziert die Kontaktfläche und ermöglicht dem Rührer, in die optimale Rührposition zu gelangen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Gefäße mit leicht unebenem Boden |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 40 mm |
| Material | PTFE |
| Menge | 10/Pckg. |
| Form | Zylinder |