Learn More
BRAND™ Magnetische PTFE-Rührstäbe in Zylinderform mit Mittelring
Artikelnummer. 11873960 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
70 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
8.5 mm
10 mm
11 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11873960
Marke: BRAND™ 137427
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus LDPE. BRAND™ Magnetrührer aus PTFE mit Mittelring in zylindrischer Form eignen sich für Gefäße mit leicht unebener Unterseite. Dank des Mittelrings wird die Kontaktfläche verringert, so dass der Rührer eine optimale Rührposition annehmen kann.
  • Aus PTFE.
  • Zylindrische Form.
  • Zur Verwendung mit Gefäßen mit leicht unebenem Boden.
  • Der Mittelring reduziert die Kontaktfläche und ermöglicht dem Rührer, in die optimale Rührposition zu gelangen.
  • Aus PTFE.
  • Zylindrische Form.
  • Zur Verwendung mit Gefäßen mit leicht unebenem Boden.
  • Der Mittelring reduziert die Kontaktfläche und ermöglicht dem Rührer, in die optimale Rührposition zu gelangen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Gefäße mit leicht unebenem Boden
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Länge (metrisch) 35 mm
Material PTFE
Menge 10/Pckg.
Form Zylinder
Typ Magnetrührstab