Learn More
BRAND™ Magnetische PTFE-Rührstäbe in Zylinderform mit Mittelring
Aus LDPE. BRAND™ Magnetrührer aus PTFE mit Mittelring in zylindrischer Form eignen sich für Gefäße mit leicht unebener Unterseite. Dank des Mittelrings wird die Kontaktfläche verringert, so dass der Rührer eine optimale Rührposition annehmen kann.
Marke: BRAND™ 137425
44.84 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.03060kg
Beschreibung
- Aus PTFE.
- Zylindrische Form.
- Zur Verwendung mit Gefäßen mit leicht unebenem Boden.
- Der Mittelring reduziert die Kontaktfläche und ermöglicht dem Rührer, in die optimale Rührposition zu gelangen.
- Aus PTFE.
- Zylindrische Form.
- Zur Verwendung mit Gefäßen mit leicht unebenem Boden.
- Der Mittelring reduziert die Kontaktfläche und ermöglicht dem Rührer, in die optimale Rührposition zu gelangen.
Spezifikation
6 mm | |
PTFE | |
30 mm |
10/Pckg. | |
Für Gefäße mit leicht unebenem Boden | |
Zylindrisch |