Learn More
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE
Artikelnummer. p-7163647 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
127 mm
Durchmesser (metrisch):
12 mm
12 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16295711
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ zylindrische PTFE-Rührstäbe haben ein glattes, rundes Profil. Ein beliebter Universalrührer für eine Vielzahl von Anwendungen
  • PTFE-ummantelt
  • Alnico V Magnetkern
  • Polierte Oberfläche zur Reduzierung von Übersprechen und Kontamination
  • Gesamte chemische Beständigkeit
  • Hochrein
  • Temperaturbereich von -200 °C bis +280 °C
  • Einfach zu reinigen
Spezifikation
Beschreibung Fisherbrand™ zylindrische PTFE-Rührstäbe
Temperaturbereich (metrisch) -200°bis +280 °C
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Länge (metrisch) 120 mm
Material PTFE mit Alnico V Magnetkern
Menge 1