Learn More
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE
Artikelnummer. 16205721 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
127 mm
Durchmesser (metrisch):
12 mm
12 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16205721
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Fisherbrand™ zylindrische PTFE-Rührstäbe haben ein glattes, rundes Profil. Ein beliebter Universalrührer für eine Vielzahl von Anwendungen
  • PTFE-ummantelt
  • Alnico V Magnetkern
  • Polierte Oberfläche zur Reduzierung von Übersprechen und Kontamination
  • Gesamte chemische Beständigkeit
  • Hochrein
  • Temperaturbereich von -200 °C bis +280 °C
  • Einfach zu reinigen
Spezifikation
Beschreibung Fisherbrand™ zylindrische PTFE-Rührstäbe
Temperaturbereich (metrisch) -200°C to +280°C
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Länge (metrisch) 127 mm
Material PTFE with Alnico V Magnet Core
Menge 1