Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Produktlinie | Novus |
| Ziel | CYLC2 |
| Synonym | CYL2, Cylicin II, cylicin, basic protein of sperm head cytoskeleton 2, cylicin-2, MGC129591, Multiple-band polypeptide II |
| Gensymbol | CYLC2 |