missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin E1, p Thr395 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18690227 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18690227 100 μg 100 Mikroliter
18617276 20 μg 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18690227 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP305378100ul

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Cyclin E1 Polyclonal antibody specifically detects Cyclin E1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cyclin E1
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias CCNEcyclin Es, cyclin E1, cyclin Et, G1/S-specific cyclin-E1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic phosphorylated peptide around T395 of human Cyclin E1 (NP_001229.1). LLTPP
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 898
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.