Learn More
CXCR7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen CXCR7
Konzentration 0.15 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839964
Unterlagen ansehen
Proteintech
20423-1-AP-20UL
20 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16829964
Unterlagen ansehen
Proteintech
20423-1-AP-150UL
150 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
This antibody recognizes endogenous CXCR7, which has an experimentally determined molecular weight of 50 kDa.
This gene encodes a member of the G-protein coupled receptor family. Although this protein was earlier thought to be a receptor for vasoactive intestinal peptide (VIP), it is now considered to be an orphan receptor, in that its endogenous ligand has not been identified. The protein is also a coreceptor for human immunodeficiency viruses (HIV). Translocations involving this gene and HMGA2 on chromosome 12 have been observed in lipomas.
Spezifikation
Spezifikation
CXCR7
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
O89039, P25106, P56485
12778, 57007, 84348
CXCR7 Fusion Protein Ag14247
Primary
-20°C
ACKR3
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Chemokine orphan receptor 1, CMKOR1, CXC R7, CXCR 7, CXCR7, G protein coupled receptor 159, GPR159, RDC 1, RDC1
ACKR3
IgG
Antigen Affinity Chromatography