Learn More
CXCR7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 20423-1-AP-20UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16839964
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
This antibody recognizes endogenous CXCR7, which has an experimentally determined molecular weight of 50 kDa.
This gene encodes a member of the G-protein coupled receptor family. Although this protein was earlier thought to be a receptor for vasoactive intestinal peptide (VIP), it is now considered to be an orphan receptor, in that its endogenous ligand has not been identified. The protein is also a coreceptor for human immunodeficiency viruses (HIV). Translocations involving this gene and HMGA2 on chromosome 12 have been observed in lipomas.
Spezifikation
Spezifikation
CXCR7
Polyclonal
Unconjugated
ACKR3
Chemokine orphan receptor 1, CMKOR1, CXC R7, CXCR 7, CXCR7, G protein coupled receptor 159, GPR159, RDC 1, RDC1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
12778, 57007, 84348
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Western Blot
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O89039, P25106, P56485
ACKR3
CXCR7 Fusion Protein Ag14247
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.