Learn More
Sartorius™ Cubis™ MSE Analytical Balances: Draft Shield with Automatic Doors with Integrated Ionizer
Ideal für höchste Wiegegenauigkeit bei geringeren Anforderungen hinsichtlich der Komplexität des Wägeprozesses und der Datenverwaltung
11136.80 CHF - 11648.31 CHF
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle | Tasten |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO, FDA/USP, GxP |
Anschlusstyp | RS-232 25-polig, RS232 9-polig, USB, Ethernet, Bluetoot |
Displaytyp | LCD |
Enthält | Automatischer motorisierter Glas-Windschutz mit Integr |
Produktcode | Marke | Modell | Lesbarkeit | Wiederholgenauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Lesbarkeit | Wiederholgenauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15193959
|
Sartorius™
MSE224S-100-DI |
224S | 0,1 mg | <±0,07 mg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
12855683
|
Sartorius™
MSE124S-100-DI |
124S | 0,1 mg | <±0,1 mg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
MSE Analysewaagen sind Teil der modularen Cubis-Geräteserie, die eine präzise monolithische Wägezelle der zweiten Generation, hergestellt für größere Genauigkeit und ultraschnelle Reaktion, mit der man schnelle Ergebnisse mit hervorragender Wiederholbarkeit enthält. Cubis ist die erste und einzige Waage, die die genaue Nivellierung automatisch prüft, durchführt und dokumentiert. Sie ermöglicht auch die Anpassung an spezifische Laboranwendungen für strengste Anforderungen.
- Höchste Sicherheit durch absolut zuverlässige Wägeergebnisse und Konformität mit Standards
- Kurze Messzeiten führen zu Zeitgewinn — bei jeder einzelnen Messung
- Standardmäßig mit Q-Level, der automatischen motorgesteuerten Nivellierungsfunktion—, ausgestattet, damit wertvolle Unterstützung für eine stets nivellierte Waage
- Mit isoCAL, einer vollautomatischen Kalibrier-/Justierfunktion
- Q-Pan: Automatische Minimierung von außermittigen Beladungsfehlern für maximale Wägegenauigkeit
- Schnittstellen, z. B.: Bluetooth™ (drahtlos),9-poliger RS232 C mit PS2-Anschluss (für den Anschluss einer Tastatur oder eines Barcode-Scanners) oder ein zusätzlicher25-poliger RS232 C-Anschluss sind optional erhältlich
- Windschutz und Wägeschale können schnell und einfach abgenommen und gereinigt werden, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen
- Staub- und wassergeschützt
- Schalengröße: 85 x 85 mm
- Großes, kontrastreiches LCD-Display mit klar strukturierten Tasten zur präzisen Aktivierung von Funktionen
- Leicht verständliche Menüführung mit Kurztexten
- Standardmäßig mit integrierten USB- und25 -poligen RS232 C-Kommunikationsschnittstellen
- Ideal für Anwender, die mit höchster Genauigkeit wiegen müssen, aber weniger komplexe Anwendungs-/Kommunikationsanforderungen haben
- Die Anwendungen umfassen: Grundwägung, Prozentwägen, Mittlung (Tierwägung), Massenmengengespräch, Zählung, Netto-/Gesamtformulierung, Dichtebestimmung (nur Auftriebsmethode), Summierung, Berechnungen
Spezifikation
Tasten | |
RS-232 25-polig, RS232 9-polig, USB, Ethernet, Bluetoot | |
Automatischer motorisierter Glas-Windschutz mit Integr | |
<3 s | |
<1 s | |
5 bis 40 Grad Celsius | |
9,8 in. | |
24,9 cm | |
14,6 in. | |
37,1 cm | |
16,1 in. | |
3,3 in. | |
20,3 cm | |
100/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
ISO, FDA/USP, GxP | |
LCD | |
Automatisch | |
±1 ppm/K | |
41°F bis 104°F | |
Analysenwaage | |
3,3 in. | |
8,5 cm | |
10,28 in. | |
26,1 cm | |
8 in. | |
41 cm | |
8,5 cm | |
1 A |