missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Cubis™ MSA-Präzisionswaage ohne Entwurfsschild

Spitzentechnologie und Informationsdesign für die ultimative Lösung beim Wiegen. Sartorius™ Cubis™ MSA Präzisionswaage ohne Windschutz bietet höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit und kann an individuelle Arbeitsabläufe angepasst werden. CE-zertifiziert.

Marke:  Sartorius™ MSA10202S-0CE-D0

Additional Details : Gewicht : 0.00800kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11898441

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.


Beschreibung

Beschreibung

Die Anzeige- und Bedieneinheit MSA ist die perfekte Ergänzung für den Betrieb der Cubis Waage. Das hochauflösende Grafikdisplay und der Touchscreen stellen eine optimale Anzeige- und Bedieneinheit für höchste Ansprüche dar. Die Cubis MSA-Modelle sind serienmäßig mit einer intelligenten Warnfunktion ausgestattet, die jede Steigerung sofort erkennt. Klare Einstellhinweise auf dem Display unterstützen den Anwender beim Nivellieren der Waage. Die perfekte Kommunikation wird durch drei serienmäßige Datenschnittstellen gewährleistet: Ethernet mit implementierten Webservices, USB-Schnittstelle zum PC und RS232C-Schnittstelle für Sartorius Zubehör/Drucker. Optionale Schnittstellen über Bluetooth, 9-polige R232SC PC- und PS/2-Schnittstellen. Stromversorgung 100 - 240 V, 50/60 Hz, AC-Adapter. Mit dem eingebauten SD-Kartenleser können Wägedaten, Anwenderprofile, Aufgabenkonfigurationen und Einstellungen von einer Waage auf eine andere oder auf einen PC übertragen werden. Messfunktionen: Gewicht, Dichtebestimmung, Mittelwertbildung, Rezeptur, Prozentwägen, Kontrollwägen und Summieren.
  • Schwenk- und abnehmbare Anzeige- und Bedieneinheit
  • Kompensiert exzentrische und außermittige Beladungsfehler
  • Windschutz mit Motor
  • Mit Passwortschutz
  • Prüfprotokollfunktion
  • GLP-konform
  • Optionale motorbetriebene Nivellierfunktion
  • Umrechnung von Masseneinheiten
  • Zeitgesteuerte Funktionen
  • Zweiter Tara-Speicher
Spezifikation

Spezifikation

Touchscreen
RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS
10,2 kg
10 mg
CE-Zertifizierung
≤±20 mg
10 g
–10,200 g
1 s
5000 g
Kilogramm
193 mm
172 mm
191 mm
100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5%
7 W
50/60 Hz
ISO; FDA/USP; GxP; Geprüft
20 mg
Hochauflösendes Farb-TFT für kontrastreiche Darstellung
50 bis 80 % RH
Unterstützt
≤1,5 s
MSA10202S
≤±7 mg
5 bis 40 Grad Celsius
Präzisionswaage
191 x 193 x 172 mm
206 mm
172 mm
206 mm
100/240 V
1 A
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote