Learn More
Sartorius™ Cubis™ MSA-Präzisionswaage ohne Entwurfsschild
Spitzentechnologie und Informationsdesign für die ultimative Lösung beim Wiegen. Sartorius™ Cubis™ MSA Präzisionswaage ohne Windschutz bietet höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit und kann an individuelle Arbeitsabläufe angepasst werden. CE-zertifiziert.
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle | Touchscreen |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO; FDA/USP; GxP; Geprüft |
Anschlusstyp | RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS |
Displaytyp | Hochauflösendes Farb-TFT für kontrastreiche Darstellung |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 50 bis 80 % RH |
Description
Die Anzeige- und Bedieneinheit MSA ist die perfekte Ergänzung für den Betrieb der Cubis Waage. Das hochauflösende Grafikdisplay und der Touchscreen stellen eine optimale Anzeige- und Bedieneinheit für höchste Ansprüche dar. Die Cubis MSA-Modelle sind serienmäßig mit einer intelligenten Warnfunktion ausgestattet, die jede Steigerung sofort erkennt. Klare Einstellhinweise auf dem Display unterstützen den Anwender beim Nivellieren der Waage. Die perfekte Kommunikation wird durch drei serienmäßige Datenschnittstellen gewährleistet: Ethernet mit implementierten Webservices, USB-Schnittstelle zum PC und RS232C-Schnittstelle für Sartorius Zubehör/Drucker. Optionale Schnittstellen über Bluetooth, 9-polige R232SC PC- und PS/2-Schnittstellen. Stromversorgung 100 - 240 V, 50/60 Hz, AC-Adapter. Mit dem eingebauten SD-Kartenleser können Wägedaten, Anwenderprofile, Aufgabenkonfigurationen und Einstellungen von einer Waage auf eine andere oder auf einen PC übertragen werden. Messfunktionen: Gewicht, Dichtebestimmung, Mittelwertbildung, Rezeptur, Prozentwägen, Kontrollwägen und Summieren.- Schwenk- und abnehmbare Anzeige- und Bedieneinheit
- Kompensiert exzentrische und außermittige Beladungsfehler
- Windschutz mit Motor
- Mit Passwortschutz
- Prüfprotokollfunktion
- GLP-konform
- Optionale motorbetriebene Nivellierfunktion
- Umrechnung von Masseneinheiten
- Zeitgesteuerte Funktionen
- Zweiter Tara-Speicher
Specifications
Touchscreen | |
RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS | |
50 bis 80 % RH | |
Unterstützt | |
Präzisionswaage | |
191 x 193 x 172 mm | |
172 mm | |
191 mm | |
100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5% | |
7 W | |
50/60 Hz |
ISO; FDA/USP; GxP; Geprüft | |
Hochauflösendes Farb-TFT für kontrastreiche Darstellung | |
CE-Zertifizierung | |
5 bis 40 °C | |
Kilogramm | |
193 mm | |
172 mm | |
206 mm | |
100/240 V | |
1 A |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sartorius™ Cubis™ MSA-Präzisionswaage ohne Entwurfsschild