missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CTDSP2 Antibody (OTI7F5), DyLight 550, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18115872 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18115872 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18115872 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP271552R

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CTDSP2 Monoclonal specifically detects CTDSP2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CTDSP2
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI7F5
Konjugat DyLight 550
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias carboxy-terminal domain RNA polymerase II polypeptide A small phosphatase 2, conserved gene amplified in osteosarcoma, CTD (carboxy-terminal domain, RNA polymerase II, polypeptide A) smallphosphatase 2, NIF2, Nuclear LIM interactor-interacting factor 2, OS4NLI-interacting factor 2, Protein OS-4, PSR2, SCP2EC 3.1.3.16, Small CTD phosphatase 2, Small C-terminal domain phosphatase 2
Gensymbole CTDSP2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human CTDSP2 (NP_005721) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Protein Phosphatase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10106.0
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.