Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL Schläuche mit 2 Stopfen, kristallklar
Fügt sich eng an Glas und Metall an, biegt sich an kleinen Radiuskurven, ist ungiftig und transparent. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ S3™ E-LFL Schläuche mit 2-Anschlag-Konfiguration haben eine lange Lebensdauer und altern weder noch oxidieren sie.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 070602-11-ND
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Diese durchsichtigen Tygon™ Schläuche haben eine besonders langlebige Flexibilität — weniger Ausfallzeiten durch Pumpenversagen.
- Autoklavierbar — geeignet für hochreine Anwendungen. Extrem geringe Partikelspallation — zuverlässig für empfindliche Flüssigkeiten.
- BPA- und Phthalat-frei
Spezifikation
Tubing | |
Grau/Grau | |
0.05 in. | |
Tygon S3 E-LFL | |
3 mm | |
381 mm | |
0.85 mm | |
Für den Einsatz in Peristaltikpumpenanwendungen. | |
12er-Packung | |
56 (Shore A) | |
74 °C |
USP-Klasse VI, ISO 10993 und FDA, ISO 10993, FDA | |
Autoclavable | |
1.3 mm | |
0.12 in. | |
15 in. | |
0.03 in. | |
Für Peristaltikpumpe | |
−55 °C | |
Kristallklar | |
Flexibel |