Learn More
Kartell™ Kristallklare Messkolben aus PMP (TPX™) mit Stopfen
Click to view available options
:
Kapazität: 100 ml
Beschreibung
- Kein Meniskus, einfache, endgültige Messwerte
- Gravimetrisch kalibriert auf 20 °C
- Dicke Wände verhindern Verzerrungen.
- Dünne Hälse sorgen für präzise endgültige Messwerte.
- Autoklavierbar bis zu 170 °C
- Chemisch reiner als Glas und nicht chemisch absorbierend
- Nicht benetzbar
- Mit Stopfen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Kristallklar |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 58 mm |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | PMP |
| Höhe (metrisch) | 174 mm |
| Enthält | Stopfen |
| Flaschenhalstyp | 14/23 NS/DIN |
| Toleranz | ±1 ml |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlusstyp | Stopfen |
| Mehr anzeigen |