Learn More
Tenak™ Red Cardboard Cryobox
Cryobox made of water-repellent cardboard for long-lasting durability.
Marke: Tenak™ TE22060
Additional Details : Gewicht : 3.20000kg
Beschreibung
- Aus Hartfasern/Pappe
- Wasserabweisend für längere Haltbarkeit
- Kann mit einer großen Auswahl an Gitterunterteilungen verwendet werden
Spezifikation
Rot | |
Quadratisch | |
133 x 133 x 75 mm |
Pappe | |
Kryobox |