Learn More
Tenak™ Red Cardboard Cryobox
Cryobox made of water-repellent cardboard for long-lasting durability.
89.00 CHF - 164.00 CHF
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15192105
|
Tenak™
TE22542 |
136 x 136 x 100 mm |
160.00 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11591655
|
Tenak™
TE22084 |
133 x 133 x 130 mm |
160.00 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15210614
|
Tenak™
TE22562 |
136 x 136 x 130 mm |
164.00 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15200524
|
Tenak™
TE22002 |
133 x 133 x 32 mm |
89.00 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15270594
|
Tenak™
TE22502 |
136 x 136 x 50 mm |
91.20 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15240524
|
Tenak™
TE22060 |
133 x 133 x 75 mm |
105.00 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Constructed of fibreboard/cardboard
- Water-repellent for longer durability
- Can be used with a large range of grid dividers
Spezifikation
Rot | |
Pappe | |
Quadratisch | |
Kryobox |