Learn More
Cowie Technology™ Magnetrührstäbchen Box, PTFE, kreuz weiss, 6 Stück, VE=1
Das Cowie Technology™ PTFE Kreuzrührstab-Boxenset enthält ein Sortiment nützlicher farbiger kreuzförmiger Rührstäbe in verschiedenen Größen in einem wiederverwendbaren Behälter.
Marke:  Cowie Technology™ 001.3032
Artikelnummer. 10374019
  • 11.10 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält 5 gekreuzte Rührstäbe, jeweils 1 mit 10 x 10, 20 x 20, 25 x , 25 , 30 x 30, 38 x 38 mm
  • PTFE-beschichteter Magnetkern aus Alnico V
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
195 x 95 mm
30 mm
95 mm
PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Behälter & Gefäße / Heizrührer
5 Kreuzrührstäbe, davon jeweils 1 mit einer Größe von 10 x 10, 20 x 20, 25 x 25, 30 x 30, 38 x 38 mm
195 mm
Je 1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cowie Technology™ Magnetrührstäbchen Box, PTFE, kreuz weiss, 6 Stück, VE=1 > Länge: 195 mm