Description
- Höhere Turbulenz- und Scherkräfte als zylindrische Stäbe
- Ideal für schnellstmögliches Mischen (z. B. für Flüssigkeitstransfers, Titration)
- Maximale Rührleistung (H2O): 25 bis 50 ml
Specifications
Specifications
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,65 in. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mischen von Flüssigkeiten |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Becher und Gefäße mit flachem Boden |
| Durchmesser (metrisch) | 16,5 mm |
| Menge | 20 Stäbe |
| Form | Kreuz |