Learn More
Retsch™ Cross Beater Mill SK 300
Retsch™ Cross Beater Mill SK 300 is suitable for coarse and fine size reduction, either in batches or continuously.
9410.00 CHF
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 700 x 600 x 1200 mm
Elektrische Anforderungen 200/240 V, 50/60 Hz
Material Cast Iron
Phase 1-phase connection
Geschwindigkeit 2000 to 4000 rpm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15869264
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Retsch™
20.751.0004
Steel 1.1740 Baffle Plates
9410.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • With cross beater, baffle plates, 240 mm filter hose and collecting receptacle
  • 3-phase motor with frequency converter
  • Suitable for batchwise operation of larger quantities
  • Adjustable speed for different applications
  • Defined final fineness due to bottom sieves with aperture sizes from 0.12 - 10 mm
  • Easy cleaning thanks to exchangeable push-fit grinding insert, rotor and sieve
  • Wide range of accessories including various collection and feeding systems, rotors and sieves
  • Electric engine brake
  • Central locking device
  • Optional cyclone available
Spezifikation
Spezifikation
700 x 600 x 1200 mm
Cast Iron
2000 to 4000 rpm
200/240 V, 50/60 Hz
1-phase connection