Learn More
Cresol Red Indicator, ≥83%, Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15603830
Cresol Red Indicator, ≥83%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120359 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
10 g, Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15603830
Marke: Honeywell-Fluka 3265310G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Indikator
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1733-12-6
Summenformel C21H18O5S
Molekulargewicht (g/mol) 382.43
MDL-Nummer MFCD00005878
InChI-Schlüssel OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-Cresolsulfonphthalein
PubChem CID 73013
ChEBI CHEBI:86218
IUPAC-Name 4-[3-(4-Hydroxy-3-Methylphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-3-Methylphenol
SMILES CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kresolrot
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 343399
Formelmasse 382.43 mol
Verlust bei Trocknung 0 bis 5 %
Verpackung Glasflasche
Dichte 0.998 g/cm3
Farbe Braun/Rot
pH 7.2 bis 8.8 (gelb bis rot)
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Cresol Red Indicator, ≥83%, Honeywell™ Fluka™ >