Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kresolrot
Artikelnummer. 11483467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11483467 25 g 25 Gramm
11493467 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483467 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A17243.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1733-12-6 | C21H18O5S | 382.43 g/mol
Cresol red is commonly used with lead acetate for the detection of urease after PAGE. It is also used as an indicator with the following transition intervals: pH 1.8 (orange) to pH 2.0 (yellow); pH 7.0 (yellow) to pH 8.8 (violet). Cresol Red is used as a tracking dye in DNA, RNA (agarose) and protein (polyacrylamide) electrophoresis. In agarose, Cresol Red runs with an apparent molecular size of approx. 125 bp DNA. Cresol Red does not inhibit Taq polymerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kresolrot wird häufig zusammen mit Bleiacetat zum Nachweis von Urease nach PAGE verwendet. Es wird auch als Indikator mit folgenden Übergangsintervallen verwendet: pH 1.8 (orange) bis pH 2.0 (gelb); pH 7.0 (gelb) bis pH 8.8 (violett). Kresolrot wird als Tracking-Farbstoff in der DNA-, RNA- (Agarose) und Protein-Elektrophorese (Polyacrylamid) verwendet. In Agarose läuft Kresolrot mit einer scheinbaren Molekulargröße von ca.125 bp DNA. Kresolrot hemmt die Taq-Polymerase nicht.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (leicht bei 20 °C), 50 % Ethanol (0.1 %), verdünnte Säuren und verdünnte Laugen. Unlöslich in Benzol.
Hinweise
Übergangsintervall (Säure): pH 1.8 (orange) bis pH 2.0 (gelb); (alkalisch) pH 7.0 (gelb) bis pH 8.8 (violett)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1733-12-6
Summenformel C21H18O5S
Molekulargewicht (g/mol) 382.43
MDL-Nummer MFCD00005878
InChI-Schlüssel OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-Cresolsulfonephthalein
PubChem CID 73013
ChEBI CHEBI:86218
IUPAC-Name 4-[3-(4-Hydroxy-3-Methylphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-3-Methylphenol
SMILES CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cresol Red
Schmelzpunkt >300°C
Beilstein 343399
Merck Index 14,2578
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (slightly at 20°C),50% ethanol (0.1%),dil. acids,and dil. alkalis. Insoluble in benzene.
Formelmasse 382.44
Menge 25 g