missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
The Creatine Kinase BB Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC23669 and based on accession number NM_1823. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Menge | 0,1 mg |
| Lagerungspuffer | RIPA buffer |
| Reinheit | Protein |
| Testspezifität | Homo sapiens creatine kinase, brain (CKB), mRNA. |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Produktlinie | Novus |
| Forschungskategorie | Cancer |
| Ziel | Creatine Kinase BB |
| Synonym | Creatine Kinase Isoenzyme |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?