Learn More
Novus Biologicals™ CRBN Antibody Blocking Peptide
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,05 mg
Packungsgröße:
0.05 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_057386 |
| Konzentration | 0.2 mg/ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Block/Neutralize |
| Zusammensetzung | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin |
| Gen-ID (Entrez) | 51185 |
| Menge | 0,05 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gen-Alias | cereblon, DKFZp781K0715, MGC27358, MRT2A, non-syndromic, autosomal recessive, 2A, protein cereblon, protein x 0001 |
| Gensymbol | CRBN |
| Forschungskategorie | Neurodegeneration, Neuroscience |
| Mehr anzeigen |